Få mere at vide
uvex Fold-flad maske silv-Air Premium 5320+ FFP3
Shop alle Uvex produkter
:
Filtertype: FFP3
Beskrivelse
Generelle funktioner
- Individuelt pakket
- Farve: grå
- Med udåndingsventil
Sikkerhedsfunktioner
- Certificeret FFP3 ansigtsmaske til EN 149
- D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
- Ekstra aktivt kulfilter mod lugte, gasser og dampe under tærskelværdien
- Kan ikke genbruges
Komfortfunktioner
- Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
- Blød tætningslæbe i næseområdet garanterer en sikker, behagelig forseglet position af masken
- Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
- Fleksibel og justerbar næseklemme
- Bløde materialekanter for høj bærekomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 149 (D mærket) |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP3 |
| Materiale | Polypropylen, polyester |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Størrelse | Fast |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Filtereffektivitet | FFP3 |
| Vis mere |