Få mere at vide
uvex Fold-flad maske silv-Air Premium 5210 FFP2
Artikelnummer. 17552975 Shop alle Uvex produkter
:
Filtertype: FFP2
Artikelnummer. 17552975
Brand: uvex 8765210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silv-Air premium-produktlinjen består af klassiske, hvide foldemasker, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer. Pandebåndet og den integrerede tætningslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på og gør dem behagelige at have på, selv i længere perioder.
Generelle funktioner
  • Partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
  • Individuelt pakket
  • Farve: hvid
  • Fås også uden udåndingsventil eller med kulfilter
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
Komfortfunktioner
  • Udåndingsventil reducerer vejrtrækningsmodstanden og opbygning af varme og fugt i masken
  • Fleksibel og justerbar næseklemme
  • Blød forseglingslæbe garanterer en sikker, komfortabel forseglet position af masken
  • Bløde materialekanter for høj bærekomfort
  • Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149 (D mærket)
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Fast
Med udåndingsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2