Få mere at vide
uvex Fold-flad maske silv-Air Premium 5200+ FFP2
Shop alle Uvex produkter
:
Filtertype: FFP2
Beschreibung
Generelle funktioner
- Individuelt pakket
- Farve: hvid
- Uden udåndingsventil
Sikkerhedsfunktioner
- Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
- D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
- Kan ikke genbruges
Komfortfunktioner
- Blød tætningslæbe i næseområdet garanterer en sikker, behagelig forseglet position af masken
- Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
- Fleksibel og justerbar næseklemme
- Bløde materialekanter for høj bærekomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 149 (D mærket) |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP2 |
| Materiale | Polypropylen, polyester |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Størrelse | Fast |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Filtereffektivitet | FFP2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur