Learn More
uvex Fold-flad maske silv-Air Premium 5200 FFP2
Product Code. 17532975 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Filtertype: FFP2
Product Code.
17532975 Filtertype: FFP2
1 options
Product Code. 17532975 Supplier uvex Supplier No. 8765200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Silv-Air premium-produktlinjen består af klassiske, hvide foldemasker, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer. Pandebåndet og den integrerede tætningslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på og gør dem behagelige at have på, selv i længere perioder.
Generelle funktioner
  • Partikelfiltrerende foldemaske
  • Individuelt pakket
  • Farve: hvid
  • Fås også uden udåndingsventil
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret FFP1 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
Komfortfunktioner
  • Fleksibel og justerbar næseklemme
  • Blød forseglingslæbe garanterer en sikker, komfortabel forseglet position af masken
  • Bløde materialekanter for høj bærekomfort
  • Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149 (D mærket)
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Fast
Med udåndingsventil Nej
Filtereffektivitet FFP2