Få mere at vide
uvex Fold-flad maske silv-Air Premium 5100+ FFP1
Artikelnummer. 17502975 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Fast
Artikelnummer. Størrelse
17502975 Fast
1 options
Artikelnummer. 17502975 Leverandør uvex Leverandørnr. 8765101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    504.09 DKK / Pakke med 30
    Spare 47.91 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen omfatter klassiske foldemasker, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer, som passer perfekt til større ansigtsformer. Pandebåndet og den integrerede tætningslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på og gør dem behagelige at have på, selv i længere perioder.
Generelle funktioner
  • Individuelt pakket
  • Farve: hvid
  • Uden udåndingsventil
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret FFP1 ansigtsmaske til EN 149
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
Komfortfunktioner
  • Fleksibel og justerbar næseklemme
  • Blød forseglingslæbe garanterer en sikker, komfortabel forseglet position af masken
  • Bløde materialekanter for høj bærekomfort
  • Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149 (D mærket)
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype Partikler
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Fast
Med udåndingsventil Ja
Filtereffektivitet FFP1