Få mere at vide
Ebro Electronic™ TLC 1598 Termometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10727421
Maks. Temperatur (metrisk):
200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10727421
Brand: Ebro Electronic™ 13401620A
Termometer med foldbar sonde
Temperaturlogger med ekstern sonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012; EN 13485; (EF) 1935/2004 Materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer; Fødevare- og foderhygiejne- og sikkerhedsforskrifterne 2020 2020 nr. 1504; DEL 3; Regel 16
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Præcisions folde-tilbage termometer med foldbar Pt 1000 penetrationssonde og høj nøjagtighed
Højde (metrisk) 38 mm
Inkluderer Termometer, kalibreringscertifikat, brugsanvisning
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Rustfrit stål og plastik, Plastic
Model- TLC 1598
Sondetype PT1000
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 0.085 kg
Datalagring Ingen
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Til brug med (udstyr) AG 121
Batterilevetid Ca. 4 år
Batteritype Lithium 3 V/Typ CR 2450
Nøjagtighed ±0,3°C
Nedsænkningslængde 120 mm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 120 mm