Få mere at vide
Folcisteine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451606 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16451606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112107
MedChemExpress Folcisteine is a plant growth regulator.
Folcisteine is a plant growth regulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folcisteine
Fysisk form Solid
CAS 5025-82-1
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H9NO3S
Synonym 3-Acetylthiazolidine-4-carboxylic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (913.19 mM)
SMIL O=C(C1N(C(C)=O)CSC1)O
Molekylvægt (g/mol) 175.21
Formel vægt 175.21
Procent renhed 98.03%