Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet med Tyvek™ Side forlængelse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7239942 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Fastgørelsestype:
Pandebånd
Slips
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17755299
Brand: Keystone Cleanroom Products S1461XLDEL2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrumsmasker har en tyvek sideforlængelse for yderligere beskyttelse. Fås med bindebånd eller dobbelt elastisk pandebånd.
  • Sterile cleanroom ansigtsmasker
  • Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
  • Tyvek™ sideforlængelser tillader maskekspansion for at øge dækningen og forhindre uønsket eksponering af ansigtshud
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Blå
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale SMS
Størrelse X-Large
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 12,25 x 4 tommer.
Stil Plisseret
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Side forlængelse
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 12.25''
Længde (metrisk) 31 cm
Model- S-1461
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm