Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet med Tyvek™ Side forlængelse
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Sterile cleanroom ansigtsmasker
- Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
- Tyvek™ sideforlængelser tillader maskekspansion for at øge dækningen og forhindre uønsket eksponering af ansigtshud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Blå |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | SMS |
| Størrelse | X-Large |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 12,25 x 4 tommer. |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |