Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet med Tyvek™ Side forlængelse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17755299 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Fastgørelsestype:
Pandebånd
Slips
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fastgørelsestype Farve unitSize
17755299 Pandebånd Blå Pakke med 500
17765299 Pandebånd Grøn Pakke med 500
17775299 Slips Blå Pakke med 500
17785299 Slips Grøn Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17755299 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. S1461XLDEL2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrumsmasker har en tyvek sideforlængelse for yderligere beskyttelse. Fås med bindebånd eller dobbelt elastisk pandebånd.
  • Sterile cleanroom ansigtsmasker
  • Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
  • Tyvek™ sideforlængelser tillader maskekspansion for at øge dækningen og forhindre uønsket eksponering af ansigtshud
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Blå
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale SMS
Størrelse X-Large
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 12,25 x 4 tommer.
Stil Plisseret
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Side forlængelse
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 12.25''
Længde (metrisk) 31 cm
Model- S-1461
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm