Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
Slips
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Sterile cleanroom ansigtsmasker
- Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
- Fastgørelsestyper: Øreløkker, bindebånd eller pandebånd
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Grøn |
| Fastgørelsestype | Ørebøjler |
| Materiale | SMS |
| Størrelse | Større |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 7 x 4 tommer. |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |