Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
Slips
Farve:
Blå
Grøn
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 500
Beschreibung
- Sterile cleanroom ansigtsmasker
- Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
- Fastgørelsestyper: Øreløkker, bindebånd eller pandebånd
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Grøn |
| Fastgørelsestype | Pandebånd |
| Materiale | SMS |
| Størrelse | Større |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 7 x 4 tommer. |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur