Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Renrums ansigtsmasker, gammabestrålet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17725299 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
Slips
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17725299
Brand: Keystone Cleanroom Products S1461DEL2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma-bestrålede ansigtsmasker til renrum eliminerer beskyttelsesbriller fra dug og maskeglidning. Fås med bindebånd, pandebånd eller ørekroge.
  • Sterile cleanroom ansigtsmasker
  • Certifikater for bestråling og overensstemmelse med hver forsendelse
  • Fastgørelsestyper: Øreløkker, bindebånd eller pandebånd
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Blå
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale SMS
Størrelse Større
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 7 x 4 tommer.
Stil Plisseret
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 18 cm
Model- S-1461
Emballagemængde 500,-/sag
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm