Få mere at vide
Velp Scientifica™ FOC 200IL Connect belyst afkølet inkubator
Artikelnummer. 16815243 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16815243 230 V
1 options
Artikelnummer. 16815243 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F10400544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25470.00 DKK
    23878.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 1591.63 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kølet termostat på 200 L, der sikrer fremragende tilslutningsmuligheder, homogene lysforhold og konstant temperatur takket være den gennemsigtige låge og den innovative Auto-Tuning.
Thermo Regulering og stabilitet
  • Auto-Tuning termoreguleringssystem sikrer optimal termisk homogenitet og stabilitet (± 0,5 °C)
  • Valgbar inkubationstemperatur og arbejdsområde fra 3 °C til 50 °C
  • Ensartet temperatur takket være VELP ventilationsteknologi
  • Miljøvenligt kølesystem.
  • Lave driftsomkostninger
Pålidelig og nem at kontrollere
  • Udstyret med 2 oplyste hylder (30.000 lux/hylde) hver med seks led barer monteret vandret under hylden
  • Intuitiv digital grænseflade med tre taster til nem opsætning af instrumentet
  • Accepterer op til 4 VELP respirometersystemer (4 BOD Sensor System 6 eller 1 BOD Sensor System 10)
  • Interne stikkontakter til strømforsyning af enheder
  • Konstant overvågning iflg GLP (God laboratorieskik)
  • Justerbar optagetid (i tilfælde af tilslutning til VELP Ermes og TempSoft™ )
  • Valgfri TempSoft™ inkorporerer høje/lave alarmtærskler
  • Hurtig og nem kalibrering
  • Samlet volumen på 200 L
Overvåg med Velp Ermes
  • Reducer daglige manuelle opgaver og gentagne operationer med realtidsstyring af FOC Connect hvor som helst
  • Datalogning og indsigt i instrumentet er tilgængelige for at forbedre produktiviteten og reproducerbarheden
  • Øjeblikkelige meddelelser og advarsler giver brugerne mulighed for altid at blive informeret om status for deres analyse
  • Drag fordel af softwareopdateringer og øjeblikkelig ad hoc-hjælp uden behov for specialiserede teknikere
Kontrol igennem TEMPSoft™ Software
  • Styr op til 10 FOC Connect på én gang
  • Indstil arbejdsramper (forskellige tider og temperaturer) og det ønskede sætpunkt
  • Overvåg intern temperatur med en dedikeret graf
  • Eksporter data til flere formater
  • Opbevar testdata i overensstemmelse med GLP (Good Laboratory Practice)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 169 L
Kammermateriale Plast
Belysning Valgfri LED
Antal hylder 3 (2 belyst)
Ilt kontrol Ingen
Stiktype EU, Storbritannien Valgfrit
Temperaturområde (metrisk) 3 °C til 50 °C
Vise Digital, 3 cifret
Dør stil Gennemsigtig (indre)
Til brug med (applikation) Bakteriekulturer, avl af planter/insekter/små dyr, dyrkning, fermenteringsundersøgelser, plantevækst og frøspiring
Rammemateriale Metal
Antal døre 2
Steriliseringsindikator Nej
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturopløsning ±0,5 °C
Temperaturfølsomhed ±0,5 °C
garanti 25 måneder
Mål (D x B x H) Indvendig 550 x 540 x 1300 mm
Højde (engelsk) 51,2 tommer
Højde (metrisk) 1300 mm
Højde (metrisk) interiør 1070 mm
Dybde (engelsk) 21,7 tommer
Dybde (metrisk) 550 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Vægt (engelsk) 110.2 lb.
Vægt (metrisk) 50 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz