Få mere at vide
Velp Scientifica™ FOC 120I Connect afkølet inkubator
Shop alle Velp produkter
Spænding:
230 V
Beskrivelse
Thermo Regulering og stabilitet
- Auto-Tuning termoreguleringssystem sikrer optimal termisk homogenitet og stabilitet (± °0,5 C)Vælgbar inkubationstemperatur og arbejdsområde fra °3 C til 50 °CEnsartet temperatur takket være VELP ventilationsteknologi Miljøvenligt kølesystemLave driftsomkostninger
Pålidelig og nem at kontrollere
- Intuitiv digital grænseflade med tre taster til nem opsætning af instrumentet.
- Accepterer op til 2 VELP respirometersystemer (2 BOD Sensor System 6 eller 1 BOD Sensor System 10)
- Interne stikkontakter til strømforsyning af enheder
- Konstant overvågning iflg GLP (God laboratorieskik)
- Justerbar optagetid (i tilfælde af tilslutning til VELP Ermes og TempSoft™ )
- Valgfri TempSoft™ inkorporerer høje/lave alarmtærskler
- Hurtig og nem kalibrering
- Samlet volumen på 120 L
Overvåg med Velp Ermes
- Reducer daglige manuelle opgaver og gentagne operationer med realtidsstyring af FOC Connect hvor som helst
- Datalogning og indsigt i instrumentet er tilgængelige for at øge produktiviteten og reproducerbarheden
- Øjeblikkelige meddelelser og advarsler giver brugerne mulighed for altid at blive informeret om status for deres analyse
- Drag fordel af softwareopdateringer og øjeblikkelig ad hoc-hjælp uden behov for specialiserede teknikere
Kontrol igennem TEMPSoft™ Software
- Styr op til 10 FOC Connect på én gang
- Indstil arbejdsramper (forskellige tider og temperaturer) og det ønskede sætpunkt
- Overvåg intern temperatur med en dedikeret graf
- Eksporter data til flere formater
- Opbevar testdata i overensstemmelse med GLP (God laboratorieskik)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) hylde | 10 kg |
| Certificeringer/compliance | CE-overensstemmelseserklæring |
| Farve | Hvid |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 109 L |
| Kammermateriale | Plast |
| Belysning | Ingen belysning |
| Antal hylder | 3 |
| Ilt kontrol | Ingen |
| Stiktype | EU, Storbritannien Valgfri |
| Vis mere |