Få mere at vide
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Artikelnummer. 15193504
Encompass
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
150 klude/pose
25 vådservietter/pose
Kanter:
Ekstra bred forsegling
Certificeringer/compliance:
ISO-klasse 4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Artikelnummer. 15193504
Brand: Foamtec HT5790S
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO-klasse 4
Kanter Ekstra bred forsegling
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Cleanroom
Emballagemængde 150 klude/pose
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.