Läs mer
Gibco™ FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
Produktkod. 15762496
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0,5 L i en 1 L pose
2.5 L in a 5 L Bag
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15762496
Brand: Gibco™ A1036901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
FoamAway™ Irradiated AOF er et brugsklart antiskummiddel designet til at tilbyde høj ydeevne og bekvemmelighed til at bekæmpe skum i dit cellekultursystem. Den er forfortyndet, præsteriliseret og pakket til at forbindes direkte til din bioreaktor uden yderligere behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Ryst godt før brug. Filtrer ikke.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Produktlinje Gibco
Produkttype Antiskummiddel
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Mængde 2.5 L in a 5 L Bag
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Sterilitet Gamma-bestrålet
Volumen (metrisk) 2.5 L
Form Væske
Visa mer Visa mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.