Få mere at vide
Gibco™ FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
Artikelnummer. 15762496
Mængde:
0,5 L i en 1 L pose
2.5 L in a 5 L Bag
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Hver
Artikelnummer. 15762496
Brand: Gibco™ A1036901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
FoamAway™ Irradiated AOF er et brugsklart antiskummiddel designet til at tilbyde høj ydeevne og bekvemmelighed til at bekæmpe skum i dit cellekultursystem. Den er forfortyndet, præsteriliseret og pakket til at forbindes direkte til din bioreaktor uden yderligere behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Ryst godt før brug. Filtrer ikke.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Produktlinje Gibco
Produkttype Antiskummiddel
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Mængde 2.5 L in a 5 L Bag
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Sterilitet Gamma-bestrålet
Volumen (metrisk) 2.5 L
Form Væske
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.