Få mere at vide
Gibco™ FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
Artikelnummer. 10478853
Mængde:
0,5 L i en 1 L pose
2.5 L in a 5 L Bag
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Hver
Artikelnummer. 10478853
Brand: Gibco™ A1036902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
FoamAway™ Irradiated AOF er et brugsklart antiskummiddel designet til at tilbyde høj ydeevne og bekvemmelighed til at bekæmpe skum i dit cellekultursystem. Den er forfortyndet, præsteriliseret og pakket til at forbindes direkte til din bioreaktor uden yderligere behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Ryst godt før brug. Filtrer ikke.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Produktlinje Gibco™
Produkttype Antiskummiddel
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Mængde 0,5 L i en 1 L pose
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Sterilitet Gamma Irradiated
Volumen (metrisk) 500 ml
Form Væske
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.