Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kort glasbørste med skumspids
Artikelnummer. 15798619 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
13 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15798619 13 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15798619 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8455214
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kort glasbørste med skumspids - Fremragende til alle flasker med bred mund, kultur, volumetrisk gradueret, filtrering og mange andre slags lange kolber, kander og cylindre. Børster er hårde, men ikke-slibende og tåler opvaskemaskine. Det fungerer lige godt på både plastik- og glasflasker. Bruges med varmt vand. Der er ikke behov for rengøringsmidler.
  • Ergonomisk designet brede, flade håndtag - gør det nemt at rotere børsten
  • Polypropylen- og skumbørster, tråd og plastikhåndtag
  • Ikke-slibende
  • Der er ikke behov for rengøringsmidler
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Håndtag Materiale Tråd, plastik
Til brug med (applikation) Rengøring af glas- og plastflasker, kulturkolber, målekolber, filterkolber mv., kander og cylindre
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 13 tommer
Bredde (engelsk) Børstehår 2''