Få mere at vide
OHAUS™ Reagensglasstativ af skum
Artikelnummer. 15752659 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
10 mm rør
12 mm rør
13 mm rør
15 x 50 ml rør
16 mm rør
25 mm rør
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Pakningsstørrelse
15752659 25 mm rør Hvid Hver
15702659 10 mm rør Grå Hver
15712659 12 mm rør Blå Hver
15722659 13 mm rør Gul Hver
15732659 16 mm rør Grøn Hver
15742659 15 x 50 ml rør Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15752659 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    282.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.05 DKK
    27% Slukket
På lager
OHAUS™ Skumreagensrørstativ designet til at holde rørene sikkert på plads.
  • Konstrueret af skum
  • Til brug med rør i forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 mm rør
Rørstørrelse 25 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Materiale Skum
Dimensioner (L x B) 140 x 241 mm
Farve Hvid
Oversigt 25 mm rørstativ (hvid)
Antal stillinger 28