Beskrivelse
- Konstrueret af skum
- Til brug med rør i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 13 mm rør |
| Rørstørrelse | 13 mm |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Materiale | Skum |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 241 mm |
| Farve | Gul |
| Oversigt | 13 mm rørstativ (gul) |
| Antal stillinger | 50 |