Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide polyurethanskum propper
Artikelnummer. p-8013141 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
38 mm
50 mm
Størrelse:
25 x 50 mm
38 x 50 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11512563
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som praktisk alternativ metode til lukning af sterile medieflasker og hætteglas i stedet for bomuldspropper.
  • Anvendes til mikrobiologiske applikationer
  • Under opbevaring af medier er det at foretrække at dække propperne med aluminiumsfolie for at undgå støvforurening ved fjernelse
  • Krympning vil forekomme efter fortsat brug efter autoklavering, men dette afhænger udelukkende af påføring
  • For at eliminere muligheden for at blokere luftstrømmen ind i mediebeholderen, skal man passe på ikke at krølle propperne på monteringen
Tekniske data
Diameter (metrisk) 38 mm
Til brug med (applikation) Mikrobiologi
Længde (metrisk) 50 mm
Mængde 100/Pk.
Størrelse 38 x 50 mm
Farve Hvid
Materiale Polyurethan
Produkttype Stikprop