Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide polyurethanskum propper
Artikelnummer. 11522563 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
38 mm
50 mm
Størrelse:
25 x 50 mm
38 x 50 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Størrelse Pakningsstørrelse
11522563 50 mm 50 x 50 mm Pakke med 100
11512563 38 mm 38 x 50 mm Pakke med 100
11502563 25 mm 25 x 50 mm Pakke med 100
10214534 25 mm 25 x 50 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11522563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.38 DKK
    102.13 DKK / Pakke med 100
    Spare 107.25 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Anvendes som praktisk alternativ metode til lukning af sterile medieflasker og hætteglas i stedet for bomuldspropper.
  • Anvendes til mikrobiologiske applikationer
  • Under opbevaring af medier er det at foretrække at dække propperne med aluminiumsfolie for at undgå støvforurening ved fjernelse
  • Krympning vil forekomme efter fortsat brug efter autoklavering, men dette afhænger udelukkende af påføring
  • For at eliminere muligheden for at blokere luftstrømmen ind i mediebeholderen, skal man passe på ikke at krølle propperne på monteringen
Specifica
Diameter (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Mikrobiologi
Længde (metrisk) 50 mm
Mængde 100/Pk.
Størrelse 50 x 50 mm
Farve Hvid
Materiale Polyurethan
Produkttype Stikprop
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.