Få mere at vide
Tork Skumsæbe
Artikelnummer. 30243792 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Mængde:
6 pakker
Artikelnummer. Mængde
30243792 6 pakker
1 options
Artikelnummer. 30243792 Leverandør Tork Leverandørnr. 470022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.68 DKK
    852.54 DKK / Pakke med 6
    Spare 76.14 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Luksuriøs, behageligt duftende skummende håndvask med portionskontrol
  • Høj kapacitet
  • At sikre portionskontrol og forhindre overforbrug
  • Giv dine besøgende en luksuriøs, behageligt duftende skummende håndvask, så deres hænder er bløde og glatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skumvask Rens
Farve Lyserød
Form Skum
Dimensioner (L x B x H) 235 x 184 x 224 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) S34-dispensere
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 4,330 tommer
Længde (metrisk) 110 mm
Emballage Plastikpose
pH-område 5
Mængde 6 pakker
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (engelsk) 27,05 oz.
Volumen (metrisk) 800 mL
Vægt (engelsk) 31,35 oz.
Vægt (metrisk) 889 g