Beskrivelse
- Minimum anvendelsestemperatur er 10 °C, og driftsområdet er 10 C °til 82 °C
- Permanent syntetisk gummi klæbemiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Selvklæbende monteringstape |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Dimensioner (L x B) | 32.92 m x 25 mm |