Få mere at vide
Abnova™ FN1 Split FISH sonde
Artikelnummer. 16003535
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16003535 100μ L 100µL
1 options
Artikelnummer. 16003535 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FS0072.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13005.00 DKK
    12495.87 DKK / 100µL
    Spare 509.13 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Format Rør
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Gen-id (Entrez) 2335
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mængde 100μ L
Mål ADN
Form Væske