Få mere at vide
FN-1501, MedChemExpress
Beskrivelse
FN-1501 is a potent inhibitor of FLT3 and CDK, with IC50s of 2.47, 0.85, 1.96, and 0.28 nM for CDK2/cyclin A, CDK4/cyclin D1, CDK6/cyclin D1 and FLT3, respectively. FN-1501 has anticancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FN-1501 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1429515-59-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H25N9O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.88 mM) |
| SMIL | O=C(C1=NNC=C1NC2=NC=NC3=C2C=CN3)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C=C4 |
| Vis mere |