Få mere at vide
MedChemExpress FMRF
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.08% |
| CAS | 74012-06-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 599.74 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (166.74 mM∣Need ultrasonic) |