Få mere at vide
FMOC-valin, TRC
Artikelnummer. 30391433
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30391433 100 g
1 options
Artikelnummer. 30391433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF680000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-valine
CAS 68858-20-8
Molekylær formel C20H21NO4
Mængde 100 g
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-Fmoc-valine, 125: PN: WO2004099237 PAGE: 36 claimed protein, 221: PN: US20070042401 PAGE: 29 claimed protein, 912: PN: WO2006135786 PAGE: 59 claimed protein, FMOC-L-valine, Fmoc-L-Val-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, NSC 334304
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Formel vægt 339.1471