Få mere at vide
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Artikelnummer. 16463967
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16463967 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16463967 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY41189
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Tekniske data
Renhed 95.87%
CAS 863971-53-3
Indhold og opbevaring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 766.8 g/mol
Produkttype Linker
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM)