Få mere at vide
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.87% |
| CAS | 159858-22-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 601.69 g/mol |
| Produkttype | Linker |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 83.33 mg/mL (138.49 mM∣Need ultrasonic) |