Få mere at vide
MedChemExpress Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.72% |
| CAS | 116783-35-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 670.66 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Fmoc-Thr(Ac3AcNH-α-Gal)-OH |