Få mere at vide
Fmoc-Ser(TBDMS)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-Ser(TBDMS)-OH |
| CAS | 146346-81-8 |
| Molekylær formel | C24 H31 N O5 Si |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO5Si/c1-24(2,3)31(4,5)30-15-21(22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,20-21H,14-15H2,1-5H3,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.592 |
| Formel vægt | 441.197 |