Få mere at vide
Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480277
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480277 50 mg 50mg
16476637 5 mg -
16474946 100 mg -
16473918 10 mg -
16472906 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH is a drug for cancer.
Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH is a drug for cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH
CAS 120173-57-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H36N2O13
Mængde 50 mg
Synonym Fmoc-Ser-(GalNAc(Ac)3-alpha-D)-OH Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH Fmoc-Ser(Ac3AcNH-α-Gal)-OH
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.29 mM)
SMIL O=C(N[C@H](C(O)=O)CO[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)[C@@H]1NC(C)=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Molekylvægt (g/mol) 656.63
Formel vægt 656.63
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death