Få mere at vide
MedChemExpress Fmoc-Phe-Lys(Boc)-PAB-PNP
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.67% |
| CAS | 1646299-50-4 |
| Indhold og opbevaring | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 885.96 g/mol |
| Produkttype | Linker |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 6 mg/mL (6.77 mM∣Need ultrasonic) |