Få mere at vide
Applied Biosystems™ Fmoc-PAL-PEG-PS™
Artikelnummer. 15930673 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15930673 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15930673 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. GEN913383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This is a PEG-polystyrene support resin for use in peptide synthesis.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 433 A Peptide Synthesizer
Produktlinje PEG-PS
Indhold og opbevaring Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Produkttype Resin
Mængde 5 g
Format Resin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Matrix Polyethylene glycol - polystyrene