Få mere at vide
FMOC-O-tert-Butyl-L-threonin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696271 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10696271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265330010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Smeltepunkt 131,0 °C til 134,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C23H27NO5
Lineær formel FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
MDL nummer MFCD00077075
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +16.00 (24.00 °C c=1,EtOAc)
Specifik rotation +16.00
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
InChI nøgle LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 397.47
PubChem CID 6364643
Formel vægt 397.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint, luftigt krystallinsk pulver