Få mere at vide
Fmoc-O-sulfo-L-tyrosine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-O-sulfo-L-tyrosine Sodium Salt |
| CAS | 106864-37-3 |
| Molekylær formel | C24 H21 N O8 S . xNa |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine Hydrogen Sulfate Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21NO8S.Na/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t22-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.5 |