Få mere at vide
Fmoc-nh2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-nh2 |
| CAS | 84418-43-9 |
| Molekylær formel | C15H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17) |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N |
| IUPAC navn | (9H-fluoren-9-yl)methylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vægt | 239.0946 |