Få mere at vide
Fmoc-N-Me-Val-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428936
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428936 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI1112
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-N-Me-Val-OH
CAS 84000-11-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23NO4
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C)[C@H](C(O)=O)C(C)C)OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 353.41
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder