Få mere at vide
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Phe-OH
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.0% |
| CAS | 77128-73-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.46 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |