Få mere at vide
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008558
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25NO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 367.44
Formel vægt 367.44
Procent renhed 96.71%
Grad Research
Fysisk form Powder