Få mere at vide
Fmoc-N-Me-Ile-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008555
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-N-Me-Ile-OH
CAS 138775-22-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25NO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (136.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@@]([C@@H](C)CC)(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 367.44
Formel vægt 367.44
Procent renhed 98.15%
Grad Research
Fysisk form Powder