Få mere at vide
Fmoc-N-Me-Ala-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499326 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16499326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-N-Me-Ala-OH
CAS 84000-07-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19NO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (307.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 325.36
Formel vægt 325.36
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder