Få mere at vide
FMOC N-Hydroxysuccinimid Ester, TRC
Artikelnummer. 30010777
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010777 100 g
30007879 250 g
30007370 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF634000100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82911-69-1
Molekylær formel C19 H15 N O5
Molekylvægt (g/mol) 337.33
Synonym Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-OSu, 1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (Fluorenylmethoxycarbonyl)hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl (9-Fluorenyl)methyl Carbonate, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide;
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat
SMIL O=C(OCC1c2ccccc2c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc N-Hydroxysuccinimide Ester
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Formel vægt 337.095