Få mere at vide
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Valine, 10/Package
Artikelnummer. 17154669
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Artikelnummer. Mængde
17154669 10 stk.
1 options
Artikelnummer. 17154669 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 410651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Each package contains 10 cartridges.
Format Cartridge
Til brug med (udstyr) 433A Peptide Synthesizer
Til brug med (applikation) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Produkttype Peptide Synthesis Reagents
Mængde 10 stk.