missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 459.2046 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?