Få mere at vide
FMOC-L-Isoleucine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125110 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10125110 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10125110 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 265240025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-L-Isoleucine
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Navn note 99%
CAS 71989-23-6
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C21H23NO4
Emballage Glass Bottle
Lineær formel FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5
MDL nummer MFCD00037125
Specifik rotation -11° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Synonym fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
InChI nøgle QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylpentanoic acid
Specifik rotationstilstand - 12.00 (20.00°C c=1,DMF)
Molekylvægt (g/mol) 353.42
Mængde 2.5 g
PubChem CID 2724629
Formel vægt 353.42
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder