Få mere at vide
Fmoc-L-cyclopropylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-L-cyclopropylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)19(11-13-9-10-13)22-21(25)26-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18-19H,9-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 351.1471 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |